Thiophen-2-acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Thiophene-2-acetonitrile, 2-Thiopheneacetonitrile, 2-(Thiophen-2-yl)acetonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
141682-10G
SIAL141682-10GEA
50.6
EUR
SIAL141682-10G
Thiophen-2-acetonitril, Sigma-Aldrich®
Thiophen-2-acetonitril
Formel:
C₆H₅NS Molecular Weight: 123,18 g/mol |
MDL:
MFCD00005453 CAS-Nummer: 20893-30-5 EINECS: 244-104-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |