2,4,5-Tribromimidazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,4,5-Tribrom-1H-imidazol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

141704-25G
SIAL141704-25GEA 46.8 EUR
SIAL141704-25G
2,4,5-Tribromimidazol, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Tribromoimidazole
Formel: C₃HBr₃N₂
Molecular Weight: 304,77 g/mol
Siedepunkt: 359 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 224 °C
MDL: MFCD00005184
CAS-Nummer: 2034-22-2
EINECS: 217-997-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR