(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-trans-Cyclohexan-1,2-diol

MQ100

141712-10G 141712-50G
SIAL141712-10GEA 47.7 EUR
SIAL141712-10G SIAL141712-50G
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 237
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Dichte: 1.147 g/cm³ (24 °C)
MDL: MFCD00063611
CAS-Nummer: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR