4,4'-Dimethoxybenzophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Bis(4-methoxyphenyl)methanone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

141984-25G
SIAL141984-25GEA 116 EUR
SIAL141984-25G
4,4'-Dimethoxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethoxybenzophenon
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Molecular Weight: 242,27 g/mol
Siedepunkt: 180…240 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 142…145 °C
Dichte: 1,259 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008404
CAS-Nummer: 90-96-0
EINECS: 202-028-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR