6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Ethoxybenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
142174-5G
SIAL142174-5GEA
92.3
EUR
SIAL142174-5G
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole
Formel:
C₉H₉NOS₂ Molecular Weight: 211,31 g/mol |
MDL:
MFCD00467715 CAS-Nummer: 120-53-6 EINECS: 204-405-5 |