2-Chlor-6-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile
142255-5G
SIAL142255-5GEA
72.8
EUR
SIAL142255-5G
2-Chlor-6-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-6-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃ClN₂O₂ Molecular Weight: 182,57 g/mol |
MDL:
MFCD00007203 CAS-Nummer: 6575-07-1 EINECS: 229-496-9 |