4-Benzylpiperidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

142360-25G
SIAL142360-25GEA 54.5 EUR
SIAL142360-25G
4-Benzylpiperidin, Sigma-Aldrich®
4-Benzylpiperidin
Formel: C₁₂H₁₇N
Molecular Weight: 175,27 g/mol
Siedepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9972 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006006
CAS-Nummer: 31252-42-3
EINECS: 250-535-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR