3-Ethylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
142395-5G
SIAL142395-5GEA 78.6 EUR
SIAL142395-5G
3-Ethylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Ethylpyridine
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107.16 g/mol
MDL: MFCD00006413
CAS-Nummer: 536-78-7
EINECS: 208-647-2
UN: 1993
ADR: 3 III