(Chlormethoxy)ethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Chloromethyl ethyl ether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

142670-25G
SIAL142670-25GEA 97.2 EUR
SIAL142670-25G
(Chlormethoxy)ethan, Sigma-Aldrich®
(Chlormethoxy)ethan
Formel: ClCH₂OCH₂CH₃
Molecular Weight: 94,54 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 1,0188 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000887
CAS-Nummer: 3188-13-4
EINECS: 221-687-5
UN: 2354
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR