1-Methylcyclohexancarbonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

142824-10G
SIAL142824-10GEA 122 EUR
SIAL142824-10G
1-Methylcyclohexancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Methylcyclohexancarbonsäure
Formel: C₈H₁₄O₂
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 1,0115 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001463
CAS-Nummer: 1123-25-7
EINECS: 214-371-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR