2,2'-Dipyridyldisulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

143049-1G 143049-25G 143049-500G 143049-5G
SIAL143049-1GEA 26.7 EUR
SIAL143049-1G SIAL143049-25G SIAL143049-500G SIAL143049-5G
2,2'-Dipyridyldisulfid, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dipyridyldisulfid
Formel: C₁₀H₈N₂S₂
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57…61 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006287
CAS-Nummer: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR