3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

143472-10G
SIAL143472-10GEA 33.9 EUR
SIAL143472-10G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure
Formel: C₁₅H₂₂O₃
Siedepunkt: 374 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 219…220 °C
MDL: MFCD00008827
CAS-Nummer: 1421-49-4
EINECS: 215-823-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR