2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

143618-100G 143618-500G
SIAL143618-100GEA 43.2 EUR
SIAL143618-100G SIAL143618-500G
2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol
Formel: C₈H₁₈O₂
Molecular Weight: 146.23 g/mol
Siedepunkt: 214
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Dichte: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004473
CAS-Nummer: 110-03-2
EINECS: 203-731-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR