m-Tolylisocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Methylphenylisocyanat, Isocyansäure(3-methylphenyl)ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

143626-25G
SIAL143626-25GEA 132 EUR
SIAL143626-25G
m-Tolylisocyanat, Sigma-Aldrich®
m-Tolylisocyanat
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 195…198 °C
Dichte: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002021
CAS-Nummer: 621-29-4
EINECS: 210-676-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR