trans-2,3-Dibrom-2-buten-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
143707-100G
SIAL143707-100GEA
75.7
EUR
SIAL143707-100G
trans-2,3-Dibrom-2-buten-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
trans-2,3-Dibrom-2-buten-1,4-diol
Formel:
C₄H₆Br₂O₂ |
MDL:
MFCD00004698 CAS-Nummer: 21285-46-1 EINECS: 244-313-2 |