2,4-Dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
MQ200
143847-10G 143847-50G
SIAL143847-10GEA 79.5 EUR
SIAL143847-10G SIAL143847-50G
2,4-Dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 148.98 g/mol
Siedepunkt: 209
Schmelzpunkt: 61
MDL: MFCD00006061
CAS-Nummer: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6