Diethyldimethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diethyl 2,2-dimethylmalonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
143901-10G
SIAL143901-10GEA
129
EUR
SIAL143901-10G
Diethyldimethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Diethyldimethylmalonat
Formel:
C₉H₁₆O₄ Molecular Weight: 188,2200 g/mol |
MDL:
MFCD00009128 CAS-Nummer: 1619-62-1 EINECS: 216-582-6 |