D(+)-Biotin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (3aS,4S,6aR)-Biotin, Vitamin H, Vitamin B8, 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H- thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansäure, Vitamin B7, Coenzym R

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

14400-100MG 14400-1G 14400-5G
SIAL14400-100MGEA 32.8 EUR
SIAL14400-100MG SIAL14400-1G SIAL14400-5G
D(+)-Biotin, Sigma-Aldrich®
D(+)-Biotin
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Schmelzpunkt: 232…233 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005541
CAS-Nummer: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR