6-Methylchinaldin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,6-Dimethylchinolin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

144029-10G
SIAL144029-10GEA 317 EUR
SIAL144029-10G
6-Methylchinaldin, Sigma-Aldrich®
6-Methylchinaldin
Formel: C₁₁H₁₁N
Molecular Weight: 157,22 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006762
CAS-Nummer: 877-43-0
EINECS: 212-891-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR