N-Phenylanthranilsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-(Phenylamino)benzoesäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

144509-25G
SIAL144509-25GEA 59.8 EUR
SIAL144509-25G
N-Phenylanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
N-Phenylanthranilsäure
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Molecular Weight: 213,24 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 182…185 °C
MDL: MFCD00002421
CAS-Nummer: 91-40-7
EINECS: 202-066-8
Merck Index: 12,07427

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR