3,4-Dichlorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(3,4-Dichlorphenyl)propensäure, 3,4-Dichlorcinnamsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
144703-25G
SIAL144703-25GEA
116
EUR
SIAL144703-25G
3,4-Dichlorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorzimtsäure
Formel:
C₉H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 217,05 g/mol |
MDL:
MFCD00004385 CAS-Nummer: 1202-39-7 EINECS: 214-866-4 |