4-Phenylimidazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Phenyl-1H-imidazole

144754-10G 144754-5G
SIAL144754-10GEA 98.4 EUR
SIAL144754-10G SIAL144754-5G
4-Phenylimidazol, Sigma-Aldrich®
4-Phenylimidazol
Formel: C₉H₈N₂
Siedepunkt: 182…184 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 144…146 °C
MDL: MFCD00005197
CAS-Nummer: 670-95-1
EINECS: 211-580-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR