3-(Methylthio)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-(Methylmercapto)anilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

144886-5G
SIAL144886-5GEA 23.6 EUR
SIAL144886-5G
3-(Methylthio)anilin, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)anilin
Formel: C₇H₉NS
Molecular Weight: 139.22 g/mol
Siedepunkt: 293
Dichte: 1.1464
MDL: MFCD00007793
CAS-Nummer: 1783-81-9
EINECS: 217-232-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR