2-Amino-p-kresol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

144908-50G
SIAL144908-50GEA 37.7 EUR
SIAL144908-50G
2-Amino-p-kresol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-p-kresol
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 133…136 °C
MDL: MFCD00007699
CAS-Nummer: 95-84-1
EINECS: 202-457-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR