4-Ethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
144959-25G
SIAL144959-25GEA
32.5
EUR
SIAL144959-25G
4-Ethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Ethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol Schmelzpunkt: 199,6 °C |
MDL:
MFCD00002545 CAS-Nummer: 619-86-3 EINECS: 210-616-3 |