2-Chlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2-Chlorophenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

145467-10G
SIAL145467-10GEA 83.9 EUR
SIAL145467-10G
2-Chlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…71 °C
MDL: MFCD00004604
CAS-Nummer: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR