4-Brom-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Bromophenyl methyl carbinol, 1-(4-Bromophenyl)ethanol, p-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
145769-5G
SIAL145769-5GEA 31.9 EUR
SIAL145769-5G
4-Brom-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,469 g/cm³ (15.2 °C)
MDL: MFCD00004514
CAS-Nummer: 5391-88-8
EINECS: 226-389-9