6-Hydroxy-m-toluylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

146161-10G
SIAL146161-10GEA 92.4 EUR
SIAL146161-10G
6-Hydroxy-m-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxy-m-toluylsäure
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 152 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002461
CAS-Nummer: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR