Isovaleraldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Methylbutyraldehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

146455-100ML 146455-2.5L 146455-25ML 146455-500ML
SIAL146455-100MLEA 64.7 EUR
SIAL146455-100ML SIAL146455-2.5L SIAL146455-25ML SIAL146455-500ML
Isovaleraldehyd, Sigma-Aldrich®
Isovaleraldehyd
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 90
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 0
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007014
CAS-Nummer: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN: 2058
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05250

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR