Benzyltriethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

146552-100G 146552-25G 146552-500G
SIAL146552-100GEA 37.7 EUR
SIAL146552-100G SIAL146552-25G SIAL146552-500G
Benzyltriethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzyltriethylammoniumchlorid
Formel: C₁₃H₂₂ClN
Schmelzpunkt: 190…192 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011824
CAS-Nummer: 56-37-1
EINECS: 200-270-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR