Benzyltriethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
146552-100G
146552-25G
146552-500G
SIAL146552-100GEA
37.7
EUR
SIAL146552-100G
SIAL146552-25G
SIAL146552-500G
Benzyltriethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzyltriethylammoniumchlorid
Formel:
C₁₃H₂₂ClN Schmelzpunkt: 190…192 °C Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011824 CAS-Nummer: 56-37-1 EINECS: 200-270-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...