Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

146617-1G 146617-5G
SIAL146617-1GEA 223 EUR
SIAL146617-1G SIAL146617-5G
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat
Formel: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O
MDL: MFCD00149310
CAS-Nummer: 52746-49-3
EINECS: 258-152-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR