2,4-Dichlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2,4-Dichlorophenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
146668-50G
SIAL146668-50GEA
129
EUR
SIAL146668-50G
2,4-Dichlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Molecular Weight: 177,03 g/mol Siedepunkt: 150 °C (25 mmHg) Schmelzpunkt: 56…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004606 CAS-Nummer: 1777-82-8 EINECS: 217-210-5 Merck Index: 13,03085 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...