Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
14694-100MG
SIAL14694-100MGEA
144
EUR
SIAL14694-100MG
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat
Formel:
C₁₆H₂₄BF₄Rh Molecular Weight: 406,072 g/mol |
MDL:
MFCD00075045 CAS-Nummer: 35138-22-8 EINECS: 460-220-1 |