4-Amino-2-nitrophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxy-3-nitroanilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

147214-25G
SIAL147214-25GEA 142 EUR
SIAL147214-25G
4-Amino-2-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154.13 g/mol
Schmelzpunkt: 124…128 °C
MDL: MFCD00007876
CAS-Nummer: 119-34-6
EINECS: 204-316-1

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR