Acrylsäure stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

147230-100G 147230-18KG 147230-1L 147230-2.5L 147230-3KG 147230-500G 147230-5G
SIAL147230-100GEA 62.6 EUR
SIAL147230-100G SIAL147230-18KG SIAL147230-1L SIAL147230-2.5L SIAL147230-3KG SIAL147230-500G SIAL147230-5G
Acrylsäure stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Acrylsäure
Formel: C₃H₄O₂
Siedepunkt: 141,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (10 °C)
MDL: MFCD00004367
CAS-Nummer: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR