3-Chlorpropionylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

147443-100ML
SIAL147443-100MLEA 53.2 EUR
SIAL147443-100ML
3-Chlorpropionylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Chlorpropionylchlorid
Formel: C₃H₄Cl₂O
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000747
CAS-Nummer: 625-36-5
EINECS: 210-890-4
UN: 3389
ADR: 6.1,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR