2-Ethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

147494-100G
SIAL147494-100GEA 82.8 EUR
SIAL147494-100G
2-Ethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 1,173 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002438
CAS-Nummer: 134-11-2
EINECS: 205-130-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR