4-Chlor-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(4-Chlorophenyl)ethanol, 4-Chlorophenyl methyl carbinol, p-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
147559-25G
SIAL147559-25GEA
78
EUR
SIAL147559-25G
4-Chlor-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,61 g/mol Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00041038 CAS-Nummer: 3391-10-4 EINECS: 222-223-4 |