2-Nitro-1-propanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Hydroxy-2-nitropropane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

147591-25G
SIAL147591-25GEA 0 EUR
SIAL147591-25G
2-Nitro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-1-propanol
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105,09 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007398
CAS-Nummer: 2902-96-7
EINECS: 220-797-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR