Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
147710-25G
SIAL147710-25GEA
317
EUR
SIAL147710-25G
Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Formel:
C₉H₁₄O₄ |
MDL:
MFCD00001283 CAS-Nummer: 1559-02-0 EINECS: 216-321-6 |