(±)-2-Brombuttersäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (±)-2-Brombutansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

147877-100ML
SIAL147877-100MLEA 67 EUR
SIAL147877-100ML
(±)-2-Brombuttersäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Brombuttersäure
Formel: H₃CCH₂BrCHCOOH
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004216
CAS-Nummer: 80-58-0
EINECS: 201-294-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01397

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR