1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
14795-10G
14795-50G
SIAL14795-10GEA
55.1
EUR
SIAL14795-10G
SIAL14795-50G
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen, Sigma-Aldrich®
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen
Formel:
C₁₄H₁₈N₂ Molecular Weight: 214.31 g/mol |
MDL:
MFCD00003920 CAS-Nummer: 20734-58-1 EINECS: 244-001-6 UN: 3263 ADR: 8 III |