(S)-(+)-2-Octanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxyoctan, D(+)-2-Octanol, (S)-(+)-Hexyl-methylcarbinol, D(+)-2-Hydroxyoctan, (S)-(+)-Methyl-hexylcarbinol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

147982-5G
SIAL147982-5GEA 139 EUR
SIAL147982-5G
(S)-(+)-2-Octanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,822 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064283
CAS-Nummer: 6169-06-8
EINECS: 228-213-6
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06850

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR