2,6-Diaminotoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Toluol-2,6-diamin, Toluylen-2,6-diamin, 1,3-Diamino-2-methylbenzol, 2-Methyl-m-phenylendiamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

148113-25G
SIAL148113-25GEA 66.6 EUR
SIAL148113-25G
2,6-Diaminotoluol, Sigma-Aldrich®
2,6-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 280…282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113
MDL: MFCD00007800
CAS-Nummer: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR