2-Methoxynaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Methyl-2-naphthylether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

148245-100G
SIAL148245-100GEA 21.9 EUR
SIAL148245-100G
2-Methoxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
2-Methoxynaphthalin
Formel: C₁₁H₁₀O
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Dichte: 1,266 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004061
CAS-Nummer: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Merck Index: 12,06076

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR