Triphenylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

148504-25G 148504-5G
SIAL148504-25GEA 112 EUR
SIAL148504-25G SIAL148504-5G
Triphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Triphenylsilane
Formel: C₁₈H₁₆Si
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1,152 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003003
CAS-Nummer: 789-25-3
EINECS: 212-333-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR