Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

14879-100G-F
SIAL14879-100G-FEA 207 EUR
SIAL14879-100G-F
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Sigma-Aldrich®
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR