Methylvalerat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Methylpentanoat, Valeriansäuremethylester, Pentansäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

148997-100ML
SIAL148997-100MLEA 66 EUR
SIAL148997-100ML
Methylvalerat, Sigma-Aldrich®
Methylvalerat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 126,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009478
CAS-Nummer: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
UN: 3272
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR