2,6-Diethylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

149381-100ML
SIAL149381-100MLEA 53.4 EUR
SIAL149381-100ML
2,6-Diethylanilin, Sigma-Aldrich®
2,6-Diethylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3,5 °C
Dichte: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007753
CAS-Nummer: 579-66-8
EINECS: 209-445-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR